1H-Pyrazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pyrazole, 1H-Pyrazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P56607-25G
P56607-100G
P56607-5G
SIALP56607-25GEA
80.4
EUR
SIALP56607-25G
SIALP56607-100G
SIALP56607-5G
1H-Pyrazole, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole
Fórmula:
C₃H₄N₂ Peso Molecular: 68.08 g/mol Ponto de ebulição: 186 Ponto de Fusão: 66…68 °C Densidade: 1.34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005234 Número CAS: 288-13-1 EINECS: 206-017-1 Merck Index: 12,08144 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...