1H-Pyrazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pyrazole, 1H-Pyrazole
A14186.14
A14186.22
A14186.14EA
57.5
EUR
A14186.14
A14186.22
1H-Pyrazole ≥98%
1H-Pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 288-13-1
Molecular Formula: C3H4N2
Formula Weight: 68.08
Odour: Unpleasant
Melting Point: 66-70°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 103775
Merck Reference: 14,7960
MDL No.: MFCD00005234
Fórmula:
C₃H₄N₂ Ponto de ebulição: 186…188 °C Ponto de Fusão: 66…70 °C Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005234 Número CAS: 288-13-1 EINECS: 206-017-1 Merck Index: 14,7960 |