Print…
1H-Pyrazole 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrazole, 1H-Pyrazole
131740250 131741000
ACRO131740250EA 51 EUR
ACRO131740250 ACRO131741000
1H-Pyrazole 98%, puro
1H-Pyrazole
Fórmula: C₃H₄N₂
Peso Molecular: 68.08 g/mol
Ponto de ebulição: 186
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005234
Número CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %