Print…
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W333603-100G-K W333603-1KG-K
SIALW333603-100G-KEA 210 EUR
SIALW333603-100G-K SIALW333603-1KG-K
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
Fórmula: C₉H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 95 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009635
Número CAS: 18138-04-0
EINECS: 242-024-6