2-Ethyl-3-methylpyrazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 15707-23-0
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Characteristic
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 956775
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006150
Fórmula:
C₇H₁₀N₂ Ponto de ebulição: 169…171 °C Densidade: 0,987 Ponto de Inflamação: 57 °C (134 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006150 Número CAS: 15707-23-0 EINECS: 239-799-8 UN: 1993 ADR: 3,III |