Print…
2,6-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W327301-250G-K W327301-50G-K W327301-1KG-K
SIALW327301-250G-KEA 763 EUR
SIALW327301-250G-K SIALW327301-50G-K SIALW327301-1KG-K
2,6-Dimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylpyrazine
Fórmula: C₆H₈N₂
Peso Molecular: 108.14 g/mol
Ponto de ebulição: 154
Ponto de Fusão: 38…42 °C
Densidade: 0.9647 g/cm³ (50 °C)
Ponto de Inflamação: 52
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006148
Número CAS: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III