2,5-Dimethylpyrazine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 123-32-0
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5 00
Odour: Pleasant
Melting Point: 15°
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 107052
MDL No.: MFCD00006147
Fórmula:
C₆H₈N₂ Ponto de ebulição: 154…155 °C Ponto de Fusão: 15 °C Densidade: 0,990 Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006147 Número CAS: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |