Print…
2,5-Dimethylpyrazine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
174520050 174520250
ACRO174520050EA 49 EUR
ACRO174520050 ACRO174520250
2,5-Dimethylpyrazine 99%
2,5-Dimethylpyrazine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006147
Número CAS: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4987 to 1.5007 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %