Print…
Pyrazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W401501-100G-K W401501-1KG-K
SIALW401501-100G-KEA 93.1 EUR
SIALW401501-100G-K SIALW401501-1KG-K
Pyrazine, Sigma-Aldrich®
Pyrazine
Fórmula: C₄H₄N₂
Peso Molecular: 80.09 g/mol
Ponto de ebulição: 115
Ponto de Fusão: 52
Densidade: 1.0311 g/cm³ (60.9 °C)
Número MDL : MFCD00006122
Número CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,08047