Print…
Pyrazine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07064.0010 8.07064.0100
8.07064.0010EA 43.6 EUR
8.07064.0010 8.07064.0100
Pyrazine para síntese, Sigma-Aldrich®
Pyrazine
Fórmula: C₄H₄N₂
Ponto de ebulição: 115 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 52 °C
Densidade: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006122
Número CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,08047
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 80.08 g/mol
Boiling Point 115 - 118 °C (1013 hPa)
Synonyms 1,4-Diazine
Hill Formula C4H4N2