Pyrazine, Wasser_1 99+% Dry weight
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13982.06
A13982.14
A13982.06EA
27.8
EUR
A13982.06
A13982.14
Pyrazine, Wasser_1 99+% Dry weight
Pyrazine
Purity: 99+%
CAS No.: 290-37-9
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5235
Odour: Strong
Melting Point: 50-56°
Boiling Point: 113-116°
Beilstein Reference: 103905
Merck Reference: 14,7957
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006122
Fórmula:
C₄H₄N₂ Peso Molecular: 80.09 g/mol Ponto de ebulição: 113…116 °C Ponto de Fusão: 50…56 °C Densidade: 1.031 Ponto de Inflamação: 55 °C (131 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006122 Número CAS: 290-37-9 EINECS: 206-027-6 UN: 1325 ADR: 4.1 III Merck Index: 14,7957 |