Print…
Pyrazine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 33.2 EUR
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pyrazine 99+%
Pyrazine
Fórmula: C₄H₄N₂
Peso Molecular: 80.09 g/mol
Ponto de ebulição: 115…116 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006122
Número CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,08047
Encomendar
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %