Print…
2-Chloropyrazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Chloropyrazine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
132489-25G 132489-5G
SIAL132489-25GEA 207 EUR
SIAL132489-25G SIAL132489-5G
2-Chloropyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Chloropyrazine
Fórmula: C₄H₃ClN₂
Peso Molecular: 114.53 g/mol
Ponto de ebulição: 153
Densidade: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006124
Número CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3 III