2-Chloropyrazine 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Chloropyrazine
A10108.06
A10108.09
A10108.14
A10108.22
A10108.06EA
58.2
EUR
A10108.06
A10108.09
A10108.14
A10108.22
2-Chloropyrazine 98
2-Chloropyrazine
Purity: 98%
CAS No.: 14508-49-7
Molecular Formula: C4H3ClN2
Formula Weight: 114.54
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5370
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 107019
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006124
Fórmula:
C₄H₃ClN₂ Peso Molecular: 114.53 g/mol Ponto de ebulição: 153…154 °C Densidade: 1.284 Ponto de Inflamação: 57 °C (134 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006124 Número CAS: 14508-49-7 EINECS: 238-517-0 UN: 1993 ADR: 3 III |