Print…
2-Chloropyrazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
158060100 158060500
ACRO158060100EA 59.7 EUR
ACRO158060100 ACRO158060500
2-Chloropyrazine 98%
2-Chloropyrazine
Fórmula: C₄H₃ClN₂
Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,28 g/cm³
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006124
Número CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm