Print…
2,6-Dichloropyrazine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
132497-25G 132497-5G
SIAL132497-25GEA 867 EUR
SIAL132497-25G SIAL132497-5G
2,6-Dichloropyrazine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloropyrazine
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 120…122 °C (40 mmHg)
Ponto de Fusão: 57…58 °C
Densidade: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006125
Número CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8