Print…
2,6-Dichloropyrazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11175.06 A11175.14 A11175.22
A11175.06EA 140 EUR
A11175.06 A11175.14 A11175.22
2,6-Dichloropyrazine ≥98%
2,6-Dichloropyrazine
Purity: 99% CAS No.: 4774-14-5 Molecular Formula: C4H2Cl2N2 Formula Weight: 148.98 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Beilstein Reference: 2439 MDL No.: MFCD00006125
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 120…122 °C (40 mmHg)
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Densidade: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006125
Número CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8