Print…
2,3-Dichloropyrazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
377040050 377040250 377041000
ACRO377040050EA 94.5 EUR
ACRO377040050 ACRO377040250 ACRO377041000
2,3-Dichloropyrazine 98%
2,3-Dichloropyrazine
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂
Peso Molecular: 148.98 g/mol
Ponto de ebulição: 105…107 °C (50 mmHg)
Ponto de Fusão: 22.5…24.5 °C
Densidade: 1.431 g/cm³
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040964
Número CAS: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %