Print…
6-Benzilaminopurina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
13151-1G-F 13151-25G-F 13151-5G-F
SIAL13151-1G-FEA 49.1 EUR
SIAL13151-1G-F SIAL13151-25G-F SIAL13151-5G-F
6-Benzilaminopurina, Sigma-Aldrich®
6-Benzilaminopurina
Fórmula: C₁₂H₁₁N₅
Ponto de Fusão: 230…234 °C
Número MDL : MFCD00005572
Número CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5