6-Benzilaminopurina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
A14678.03
A14678.06
A14678.14
A14678.03EA
33.1
EUR
A14678.03
A14678.06
A14678.14
6-Benzilaminopurina ≥99%
6-Benzilaminopurina
Purity: 99%
CAS No.: 1214-39-7
Molecular Formula: C12H11N5
Formula Weight: 225.26
Melting Point: 229-233°
Beilstein Reference: 19406
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables
Fórmula:
C₁₂H₁₁N₅ Ponto de Fusão: 229…233 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005572 Número CAS: 1214-39-7 EINECS: 214-927-5 |