Print…
6-Benzilaminopurina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
226410010 226410050 226410250
ACRO226410010EA 36.4 EUR
ACRO226410010 ACRO226410050 ACRO226410250
6-Benzilaminopurina 99%
6-Benzilaminopurina
Fórmula: C₁₂H₁₁N₅
Ponto de Fusão: 229…233 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005572
Número CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 233 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)