Print…
β-Nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD, forma oxidada), Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Nadide, NAD+, Nicotinamide adenine dinucleotide, oxidized
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.24542.0001 1.24542.0005 1.24542.0025
1.24542.0001EA 68 EUR
1.24542.0001 1.24542.0005 1.24542.0025
β-Nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD, forma oxidada), Millipore®
β-Nicotinamide adenine dinucleotid, oxidised form (NAD, oxidized form)
Fórmula: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Peso Molecular: 663.43 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036253
Número CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370