Print…
β-Nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD, forma oxidada), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
481911-10 481911-5
481911-10EA 726 EUR
481911-10 481911-5
β-Nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD, forma oxidada), Millipore®
β-Nicotinamide adenine dinucleotid, oxidised form (NAD, oxidized form)
Fórmula: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Ponto de Fusão: 140 a 142 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036253
Número CAS: 53-84-9
EINECS: 200-184-4
Merck Index: 13,06370