Print…
Cafeína, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C8960-1KG C8960-250G
SIALC8960-1KGEA 817 EUR
SIALC8960-1KG SIALC8960-250G
Cafeína, Sigma-Aldrich®
Cafeína
Fórmula: C₈H₁₀N₄O₂
Ponto de Fusão: 235…239 °C
Densidade: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005758
Número CAS: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=1ac1145bba3574e2401439da90f37fee7fd7610b&prid=web&clid=SAPDAM