Cafeína ≥99.7%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
39214.14
39214.22
39214.36
39214.14EA
42.3
EUR
39214.14
39214.22
39214.36
Cafeína ≥99.7%
Cafeína
Purity: 99.7%
CAS No.: 58-08-2
Molecular Formula: C8H10N4O2
Formula Weight: 194.19
Physical Form: Powder
Density: 1.230
Appearance: White
Melting Point: 234-236°
Boiling Point: 178° subl.
Beilstein Reference: 17705
Merck Reference: 14,1636
UN No.: 1544
MDL No.: MFCD00005758
Fórmula:
C₈H₁₀N₄O₂ Ponto de ebulição: 178 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 234…236 °C Densidade: 1,230 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005758 Número CAS: 58-08-2 EINECS: 200-362-1 UN: 1544 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1636 |