Print…
3-Isobutyl-1-methylxanthine, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
410957-1 410957-250
410957-1EA 322 EUR
410957-1 410957-250
3-Isobutyl-1-methylxanthine, Millipore®
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Fórmula: C₁₀H₁₄N₄O₂
Ponto de Fusão: 200…201 °C
Número MDL : MFCD00005584
Número CAS: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3