Print…
3-Isobutyl-1-methylxanthine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
228420010 228420050
ACRO228420010EA 157 EUR
ACRO228420010 ACRO228420050
3-Isobutyl-1-methylxanthine 99+%
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Fórmula: C₁₀H₁₄N₄O₂
Ponto de Fusão: 200…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005584
Número CAS: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 203 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %