Print…
3-Methyladenine 90+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-3H-adenine
379791000 379795000
ACRO379791000EA 182 EUR
ACRO379791000 ACRO379795000
3-Methyladenine 90+%
3-Methyladenine
Fórmula: C₆H₇N₅
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010531
Número CAS: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %