Print…
Purine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
131670010 131670050
ACRO131670010EA 193 EUR
ACRO131670010 ACRO131670050
Purine 99%
Purine
Fórmula: C₅H₄N₄
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079221
Número CAS: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Merck Index: 12,08129
Encomendar
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %