Print…
Adenina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A5665-100G A5665-25G
SIALA5665-100GEA 495 EUR
SIALA5665-100G SIALA5665-25G
Adenina, Sigma-Aldrich®
Adenina
Fórmula: C₅H₅N₅
Densidade: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041790
Número CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152