Print…
Adenina, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Perigo
Sinônimos: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
1152-10 1152-100 1152-25
1152-10EA 119 EUR
1152-10 1152-100 1152-25
Adenina, Millipore®
Adenina
Fórmula: C₅H₅N₅
Peso Molecular: 135.13 g/mol
Densidade: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041790
Número CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152