Print…
Adenina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14906.14 A14906.18 A14906.30 A14906.36 A14906.A7
A14906.14EA 65.7 EUR
A14906.14 A14906.18 A14906.30 A14906.36 A14906.A7
Adenina ≥99%
Adenina
Purity: 99% CAS No.: 73-24-5 Molecular Formula: C5H5N5 Formula Weight: 135.13 Odour: Odourless Melting Point: 360° dec. Beilstein Reference: 5777 Merck Reference: 14,152 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041790
Fórmula: C₅H₅N₅
Ponto de Fusão: >360 °C (decomposição)
Densidade: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041790
Número CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,152