Print…
Adenina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
147440250 147441000 147445000
ACRO147440250EA 98.9 EUR
ACRO147440250 ACRO147441000 ACRO147445000
Adenina 99%
Adenina
Fórmula: C₅H₅N₅
Ponto de Fusão: 360…365 °C (decomposição)
Densidade: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041790
Número CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %