Print…
2-Amino-6-cloropurina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
109789-1G 109789-5G
SIAL109789-1GEA 34.1 EUR
SIAL109789-1G SIAL109789-5G
2-Amino-6-cloropurina, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-cloropurina
Fórmula: C₅H₄ClN₅
Ponto de Fusão: 300 °C
Número MDL : MFCD00075252
Número CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7