2-Amino-6-cloropurina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
A18195.06
A18195.14
A18195.03
A18195.06EA
125
EUR
A18195.06
A18195.14
A18195.03
2-Amino-6-cloropurina 99%
2-Amino-6-cloropurina
Purity: 99%
CAS No.: 10310-21-1
Molecular Formula: C5H4ClN5
Formula Weight: 169.57
Melting Point:
Fórmula:
C₅H₄ClN₅ Ponto de Fusão: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075252 Número CAS: 10310-21-1 EINECS: 233-686-7 |