Print…
2-Amino-6-cloropurina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
149290010 149290050
ACRO149290010EA 35.9 EUR
ACRO149290010 ACRO149290050
2-Amino-6-cloropurina 99+%
2-Amino-6-cloropurina
Fórmula: C₅H₄ClN₅
Ponto de Fusão: >300 °C
Número MDL : MFCD00075252
Número CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)