Print…
6-Cloropurina 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
A11202.03 A11202.06 A11202.14
A11202.03EA 29.3 EUR
A11202.03 A11202.06 A11202.14
6-Cloropurina 99
6-Cloropurina
Purity: 99% CAS No.: 87-42-3 Molecular Formula: C5H3ClN4 Formula Weight: 154.56 Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 5774 Merck Reference: 14,2161 MDL No.: MFCD00075825
Fórmula: C₅H₃ClN₄
Peso Molecular: 154.56 g/mol
Ponto de ebulição: 185…192 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075825
Número CAS: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Merck Index: 13,02180