2,6-Dicloropurina ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2,6-Dichloro-9H-purine
B21289.03
B21289.06
B21289.03EA
49.3
EUR
B21289.03
B21289.06
2,6-Dicloropurina ≥97%
2,6-Dicloropurina
Purity: 97%
CAS No.: 5451-40-1
Molecular Formula: C5H2Cl2N4
Formula Weight: 189.01
Melting Point: ca 184-186° dec.
Beilstein Reference: 9354
Fórmula:
C₅H₂Cl₂N₄ Ponto de Fusão: ∼ 184…186 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00077725 Número CAS: 5451-40-1 EINECS: 226-681-6 |