Print…
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
194905-1G 194905-5G
SIAL194905-1GEA 43.6 EUR
SIAL194905-1G SIAL194905-5G
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V), Sigma-Aldrich®
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Peso Molecular: 176.21 g/mol
Ponto de ebulição: 254
Ponto de Fusão: 16
Densidade: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005103
Número CAS: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1 II