Print…
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
188832-25G 188832-1G 188832-5G
SIAL188832-25GEA 276 EUR
SIAL188832-25G SIAL188832-1G SIAL188832-5G
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V), Sigma-Aldrich®
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Fórmula: C₁₀H₂₀O₅
Peso Molecular: 220.27 g/mol
Ponto de ebulição: 351
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005110
Número CAS: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6