Print…
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
A12265.03 A12265.06 A12265.14
A12265.03EA 27 EUR
A12265.03 A12265.06 A12265.14
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥98%
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Purity: 98% CAS No.: 33100-27-5 Molecular Formula: C10H20O5 Formula Weight: 220.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 150-155°/0.5mm Beilstein Reference: 1618144 MDL No.: MFCD00005110
Fórmula: C₁₀H₂₀O₅
Peso Molecular: 220.27 g/mol
Ponto de ebulição: 150…155 °C (0.5 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.110
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005110
Número CAS: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6