Print…
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
182860050 182860250
ACRO182860050EA 40.7 EUR
ACRO182860050 ACRO182860250
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) 98%
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Fórmula: C₁₀H₂₀O₅
Peso Molecular: 220.27 g/mol
Ponto de ebulição: 100…135 °C (.2 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.1 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005110
Número CAS: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +48° to +55° (20°C, 589 nm) (0.5% in Methanol)