Print…
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
8.11684.0005EA 32.3 EUR
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) para síntese, Sigma-Aldrich®
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane)
Fórmula: C₁₂H₂₄O₆
Peso Molecular: 264.32 g/mol
Ponto de ebulição: 396
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Densidade: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005113
Número CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Encomendar
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 264.32 g/mol
Flash Point 109 °C