18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11249.09
A11249.18
A11249.30
A11249.09EA
59.5
EUR
A11249.09
A11249.18
A11249.30
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane) ≥99%
18-Crown-6 (1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane)
Purity: 99%
CAS No.: 17455-13-9
Molecular Formula: C12H24O6
Formula Weight: 264.32
Flash Point: 109°(228°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 116°/0.2mm
Beilstein Reference: 1619616
Merck Reference: 14,2602
MDL No.: MFCD00005113
Fórmula:
C₁₂H₂₄O₆ Ponto de ebulição: 116 °C (0,2 mmHg) Ponto de Fusão: 37…41 °C Densidade: 1,175 Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005113 Número CAS: 17455-13-9 EINECS: 241-473-5 Merck Index: 14,2602 |