Print…
Brometo de dimídio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
41785-250MG 41785-1G
SIAL41785-250MGEA 213 EUR
SIAL41785-250MG SIAL41785-1G
Brometo de dimídio, Sigma-Aldrich®
Dimidium bromide
Fórmula: C₂₀H₁₈BrN₃
Ponto de Fusão: 243…248 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011757
Número CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM