Print…
Brometo de dimídio, Millipore®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12130.0001 1.12130.0005
1.12130.0001EA 673 EUR
1.12130.0001 1.12130.0005
Brometo de dimídio, Millipore®
Dimidium bromide
Fórmula: C₂₀H₁₈BrN₃
Peso Molecular: 380.29 g/mol
Ponto de Fusão: 243…248 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011757
Número CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 380.28 g/mol
Bulk Density 380 kg/m3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials