Print…
Brometo de dimídio 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
B24818.01 B24818.03
B24818.01EA 85 EUR
B24818.01 B24818.03
Brometo de dimídio 95%
Dimidium bromide
Purity: 95% CAS No.: 518-67-2 Molecular Formula: C20H18BrN3 Formula Weight: 380.31 Melting Point: 230° dec. MDL No.: MFCD00011757
Fórmula: C₂₀H₁₈BrN₃
Peso Molecular: 380.29 g/mol
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011757
Número CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM