Print…
Brometo de etídio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
17896 17898
PIER17896EA 85 EUR
PIER17896 PIER17898
Brometo de etídio
Brometo de etídio
Fórmula: C₂₁H₂₀BrN₃
Ponto de ebulição: 72 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 261…264 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011724
Número CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751