Print…
Brometo de etídio ≥98% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Brometo de 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridínio
L07482.03 L07482.06
L07482.03EA 46.7 EUR
L07482.03 L07482.06
Brometo de etídio ≥98% (peso seco)
Brometo de etídio
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 Merck Reference: 14,4731 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011724
Fórmula: C₂₁H₂₀BrN₃
Ponto de ebulição: 72 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: ∼ 261 °C (decomposição)
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011724
Número CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,4731