Print…
Brometo de etídio 95%, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Brometo de 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridínio
170960010 170960050 170960250
ACRO170960010EA 52.2 EUR
ACRO170960010 ACRO170960050 ACRO170960250
Brometo de etídio 95%, pure
Brometo de etídio
Fórmula: C₂₁H₂₀BrN₃
Peso Molecular: 394.31 g/mol
Ponto de ebulição: 72
Ponto de Fusão: 260…262 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011724
Número CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751
Encomendar
Appearance Red to dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Loss on drying ≤5.0 %
Solubility (1 % in water) Clear red
pH (1 % in water at 20°C) Approx. 4.5